Merck
AMBH93D538DE
Ambeed, Inc.
N-Hydroxyisobutyramidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
102.14
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N-hydroxy-2-methylpropanimidamide
Inchi Code
1S/C4H10N2O/c1-3(2)4(5)6-7/h6-7H,5H2,1-2H3
InChI key
KRPQIXIOPWRZKH-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/35613-84-4.html
Synonym
N-Hydroxyisobutyrimidamide
pictograms
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/35613-84-4.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)