Merck
AMBH93D5380D
Ambeed, Inc.
Benzyl 4-(ethylamino)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
262.35
Número MDL:
Iupac Name
benzyl 4-(ethylamino)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H22N2O2/c1-2-16-14-8-10-17(11-9-14)15(18)19-12-13-6-4-3-5-7-13/h3-7,14,16H,2,8-12H2,1H3
Clave InChI
AGRCCDZHIDRWPM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/159874-38-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)