Merck
AMBH93D537D0
Ambeed, Inc.
5-Chloroquinoxalin-2-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
180.59
Número MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-quinoxalinol
Inchi Code
1S/C8H5ClN2O/c9-5-2-1-3-6-8(5)10-4-7(12)11-6/h1-4H,(H,11,12)
Clave InChI
VXHYYFYGIHUVET-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/55687-19-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)