Merck
AMBH93D5372C
Ambeed, Inc.
2-Methyl-3-morpholinobenzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
221.26
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-methyl-3-(4-morpholinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H15NO3/c1-9-10(12(14)15)3-2-4-11(9)13-5-7-16-8-6-13/h2-4H,5-8H2,1H3,(H,14,15)
Clave InChI
SYRWDAQJCORHSV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/886501-40-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)