Merck
AMBH93D536FC
Ambeed, Inc.
(1-Benzylazetidin-3-yl)methanamine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
249.18
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(1-benzyl-3-azetidinyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H16N2.2ClH/c12-6-11-8-13(9-11)7-10-4-2-1-3-5-10;;/h1-5,11H,6-9,12H2;2*1H
Clave InChI
WXSMBTOMTMUVDZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1511585-69-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1511585-69-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)