Merck
AMBH93D53657
Ambeed, Inc.
2,2-Difluoroethyl trifluoromethanesulphonate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
214.11
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,2-difluoroethyl trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C3H3F5O3S/c4-2(5)1-11-12(9,10)3(6,7)8/h2H,1H2
Clave InChI
NKULBUOBGILEAR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/74427-22-8.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)