Merck
AMBH93D53545
Ambeed, Inc.
1-(4-Bromothiophen-2-yl)ethanamine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
242.57
Número MDL:
Iupac Name
1-(4-bromothiophen-2-yl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8BrNS.ClH/c1-4(8)6-2-5(7)3-9-6;/h2-4H,8H2,1H3;1H
Clave InChI
FDYVFPGCSXCBRM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2244906-14-5.html
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)