Merck
AMBH6FD84598
Ambeed, Inc.
2-Amino-2-(2-methoxyphenyl)ethanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
167.21
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-amino-2-(2-methoxyphenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C9H13NO2/c1-12-9-5-3-2-4-7(9)8(10)6-11/h2-5,8,11H,6,10H2,1H3
Clave InChI
XOHKELIJPISIBB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/108343-90-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)