Merck
AMBH6FD8451E
Ambeed, Inc.
6,7-dihydro-6-mercapto-5H-Pyrazolo[1,2-a][1,2,4]triazol-4-ium chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
177.66
Número MDL:
Iupac Name
6-sulfanyl-5H,6H,7H-pyrazolo[1,2-a][1,2,4]triazol-4-ium chloride
Inchi Code
1S/C5H7N3S.ClH/c9-5-1-7-3-6-4-8(7)2-5;/h3-5H,1-2H2;1H
Clave InChI
HPBXUFOSZBCEIQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/153851-71-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)