AMBH6FD84434
Ambeed, Inc.
4-((3-Chlorobenzyl)oxy)benzoic acid
About This Item
Iupac Name
4-[(3-chlorobenzyl)oxy]benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H11ClO3/c15-12-3-1-2-10(8-12)9-18-13-6-4-11(5-7-13)14(16)17/h1-8H,9H2,(H,16,17)
Clave InChI
QMXPJNHJNFUZAT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)