AMBH6FD8426C
Ambeed, Inc.
1-(Bromomethyl)naphthalene
About This Item
Iupac Name
1-(bromomethyl)naphthalene
Inchi Code
1S/C11H9Br/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2
InChI key
RZJGKPNCYQZFGR-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/3163-27-7.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)