AMBH6FD8419E
Ambeed, Inc.
1-(5-bromo-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)hydrazine
About This Item
Iupac Name
5-bromo-2-hydrazino-3-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H5BrF3N3/c7-3-1-4(6(8,9)10)5(13-11)12-2-3/h1-2H,11H2,(H,12,13)
Clave InChI
XCIFBROMZAGYAN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)