Merck
AMBH6FD7F9C1
Ambeed, Inc.
5-Methoxy-2,3,3-trimethyl-3H-indole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
189.26
Número MDL:
Iupac Name
5-methoxy-2,3,3-trimethyl-3H-indole
Inchi Code
1S/C12H15NO/c1-8-12(2,3)10-7-9(14-4)5-6-11(10)13-8/h5-7,13H,1H2,2-4H3
Clave InChI
HUKFNIKPBKNLIB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/31241-19-7.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)