AMBH6FD7F8EB
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-iodo-6-methoxy-1H-indole-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 3-iodo-6-methoxy-1H-indole-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H16INO3/c1-14(2,3)19-13(17)16-8-11(15)10-6-5-9(18-4)7-12(10)16/h5-8H,1-4H3
Clave InChI
TWRAYVCBYJUMFG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1268167-84-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)