AMBH6FD7F8DD
Ambeed, Inc.
7-Bromo-5-chloroquinolin-8-ol
About This Item
Iupac Name
7-bromo-5-chloro-8-quinolinol
Inchi Code
1S/C9H5BrClNO/c10-6-4-7(11)5-2-1-3-12-8(5)9(6)13/h1-4,13H
Clave InChI
ADJQQSUBKRASQN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)