Merck
AMBH6FD7F814
Ambeed, Inc.
4-Chlorobutan-1-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
144.04
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-chloro-1-butanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H10ClN.ClH/c5-3-1-2-4-6;/h1-4,6H2;1H
Clave InChI
NSDWMQZDGGQRLM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6435-84-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)