Merck
AMBH6FD7F766
Ambeed, Inc.
4-Bromoquinoline-6-carboxamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
251.08
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-bromoquinoline-6-carboxamide
Inchi Code
1S/C10H7BrN2O/c11-8-3-4-13-9-2-1-6(10(12)14)5-7(8)9/h1-5H,(H2,12,14)
Clave InChI
HTWULJHKDWAWRS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2383346-49-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)