Merck
AMBH6FD7F691
Ambeed, Inc.
(5-Bromopyridin-3-yl)methanol hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
224.48
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
(5-bromo-3-pyridinyl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6BrNO.ClH/c7-6-1-5(4-9)2-8-3-6;/h1-3,9H,4H2;1H
Clave InChI
LWMKWJMLIFBMJQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/22620-36-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/22620-36-6.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)