Merck
AMBH6FD7F626
Ambeed, Inc.
4-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
224.46
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-bromo-3-chloro-2-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C6H4BrClFN/c7-3-1-2-4(10)6(9)5(3)8/h1-2H,10H2
Clave InChI
WYXZIQDHENNEPU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/115843-99-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)