Merck
AMBH58176B14
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-methylnicotinonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
197.03
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-methylnicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H5BrN2/c1-5-6(3-9)2-7(8)4-10-5/h2,4H,1H3
Clave InChI
CMZODOCHMREYBB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/956276-47-4.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)