AMBH58176AE9
Ambeed, Inc.
Boc-C16-NHS ester
About This Item
Iupac Name
1-(tert-butyl) 18-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) octadecanedioate
Inchi Code
1S/C26H45NO6/c1-26(2,3)32-24(30)18-16-14-12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-15-17-19-25(31)33-27-22(28)20-21-23(27)29/h4-21H2,1-3H3
Clave InChI
JTOVMMPSILRQQJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)