Merck
AMBH58176902
Ambeed, Inc.
4-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
292.56
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H3ClF6O2/c10-6-4(8(11,12)13)1-3(7(17)18)2-5(6)9(14,15)16/h1-2H,(H,17,18)
Clave InChI
IHSOZOKVWIJDQK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/773108-93-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)