AMBH5817683A
Ambeed, Inc.
Methyl 5-bromo-6-fluoro-1H-indazole-4-carboxylate
About This Item
Iupac Name
methyl 5-bromo-6-fluoro-1H-indazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H6BrFN2O2/c1-15-9(14)7-4-3-12-13-6(4)2-5(11)8(7)10/h2-3H,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
DPUNGDFMRGBMOY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1037841-25-0.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)