AMBH5817677B
Ambeed, Inc.
5-Methoxy-6-nitrobenzo[d][1,3]dioxole
About This Item
Iupac Name
5-methoxy-6-nitro-1,3-benzodioxole
Inchi Code
1S/C8H7NO5/c1-12-6-3-8-7(13-4-14-8)2-5(6)9(10)11/h2-3H,4H2,1H3
Clave InChI
PSDYVDORVSBOQW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)