Merck
AMBH581766C9
Ambeed, Inc.
Naphthalen-1-ylmethanamine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.68
Número MDL:
Iupac Name
1-naphthylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H11N.ClH/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10;/h1-7H,8,12H2;1H
Clave InChI
NEXZCFUBZJBRCP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere, room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/39110-74-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/39110-74-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)