Merck
AMBH5816BAB5
Ambeed, Inc.
2-(4-Amino-2-fluorophenyl)acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
169.16
Número MDL:
Iupac Name
(4-amino-2-fluorophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H8FNO2/c9-7-4-6(10)2-1-5(7)3-8(11)12/h1-2,4H,3,10H2,(H,11,12)
Clave InChI
OENIGBRUGRNUDR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/914224-31-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)