Merck
AMBH58064924
Ambeed, Inc.
LOC14
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
317.41
Número MDL:
Iupac Name
2-{[4-(cyclopropylcarbonyl)-1-piperazinyl]methyl}-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one
Inchi Code
1S/C16H19N3O2S/c20-15(12-5-6-12)18-9-7-17(8-10-18)11-19-16(21)13-3-1-2-4-14(13)22-19/h1-4,12H,5-11H2
Clave InChI
YVBSNHLFRIVWFQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/877963-94-5.html
Synonym
2-((4-(Cyclopropanecarbonyl)piperazin-1-yl)methyl)benzo[d]isothiazol-3(2H)-one
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)