Merck
AMBH5806482A
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (3-(3-aminopyridin-4-yl)-5-methylcyclohexyl)carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
305.42
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl (3-(3-aminopyridin-4-yl)-5-methylcyclohexyl)carbamate
Inchi Code
1S/C17H27N3O2/c1-11-7-12(14-5-6-19-10-15(14)18)9-13(8-11)20-16(21)22-17(2,3)4/h5-6,10-13H,7-9,18H2,1-4H3,(H,20,21)
Clave InChI
IJNVTEQPYTYYLD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1824388-23-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)