Merck
AMBH580647CC
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-bromo-6-methylpicolinate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
244.09
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 4-bromo-6-methylpicolinate
Inchi Code
1S/C9H10BrNO2/c1-3-13-9(12)8-5-7(10)4-6(2)11-8/h4-5H,3H2,1-2H3
Clave InChI
AAPPRTUAEBBJOZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/947179-03-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)