Merck
AMBH5806471E
Ambeed, Inc.
Benzyl (2,2-dimethoxyethyl)carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
239.27
Número MDL:
Iupac Name
benzyl 2,2-dimethoxyethylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H17NO4/c1-15-11(16-2)8-13-12(14)17-9-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11H,8-9H2,1-2H3,(H,13,14)
Clave InChI
SGVVZHZJVANCRU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/114790-39-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)