Merck
AMBH5806459B
Ambeed, Inc.
7-Bromo-3-methylimidazo[1,5-a]pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
211.06
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
7-bromo-3-methylimidazo[1,5-a]pyridine
Inchi Code
1S/C8H7BrN2/c1-6-10-5-8-4-7(9)2-3-11(6)8/h2-5H,1H3
Clave InChI
PSXJBEGDFGMCEW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1379355-19-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)