Merck
AMBH580644C0
Ambeed, Inc.
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
186.21
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1,4-dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H14O4/c10-8(11)7-1-3-9(4-2-7)12-5-6-13-9/h7H,1-6H2,(H,10,11)
Clave InChI
YMEMAALYLSKCLM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/66500-55-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)