Merck
AMBH580644B6
Ambeed, Inc.
LY3200882
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
435.53
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(4-((4-((1-cyclopropyl-3-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazol-4-yl)oxy)pyridin-2-yl)amino)pyridin-2-yl)propan-2-ol
Inchi Code
1S/C24H29N5O3/c1-24(2,30)21-13-17(5-9-25-21)27-22-14-19(6-10-26-22)32-20-15-29(18-3-4-18)28-23(20)16-7-11-31-12-8-16/h5-6,9-10,13-16,18,30H,3-4,7-8,11-12H2,1-2H3,(H,25,26,27)
Clave InChI
PNPFMWIDAKQFPY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1898283-02-7.html
Synonym
2-(4-((4-((1-Cyclopropyl-3-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazol-4-yl)oxy)pyridin-2-yl)amino)pyridin-2-yl)propan-2-ol
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)