Merck
AMBH5806449A
Ambeed, Inc.
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbaldehyde
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
146.15
Número MDL:
Iupac Name
imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6N2O/c11-6-7-1-3-10-4-2-9-8(10)5-7/h1-6H
Clave InChI
QUMWTXLNMLEBJH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/136117-73-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/136117-73-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)