AMBH5806440C
Ambeed, Inc.
Methyl 4-hydroxynicotinate
About This Item
Iupac Name
methyl 4-hydroxynicotinate
Inchi Code
1S/C7H7NO3/c1-11-7(10)5-4-8-3-2-6(5)9/h2-4H,1H3,(H,8,9)
Clave InChI
IHBXKOZLARNEHF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)