AMBH580643DB
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-amino-4-methyl-5-(4-nitrophenyl)thiophene-3-carboxylate
About This Item
Iupac Name
ethyl 2-amino-4-methyl-5-(4-nitrophenyl)-3-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H14N2O4S/c1-3-20-14(17)11-8(2)12(21-13(11)15)9-4-6-10(7-5-9)16(18)19/h4-7H,3,15H2,1-2H3
Clave InChI
CXRJNUVDWUINBY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)