AMBH58064354
Ambeed, Inc.
Furan-2,5-dicarbonitrile
About This Item
Iupac Name
2,5-furandicarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H2N2O/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-2H
InChI key
KCSYJHQYWTYFCM-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/58491-62-6.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)