AMBH58064338
Ambeed, Inc.
5-Bromo-1,2-dimethyl-3-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Iupac Name
5-bromo-1,2-dimethyl-3-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H8BrF3/c1-5-3-7(10)4-8(6(5)2)9(11,12)13/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
AINASRYWSBKQSE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)