Merck
AMBH5806430C
Ambeed, Inc.
2'-Bromo-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
385.3
Número MDL:
Iupac Name
2'-bromo-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl
Inchi Code
1S/C24H17Br/c25-24-22(19-12-6-2-7-13-19)16-21(18-10-4-1-5-11-18)17-23(24)20-14-8-3-9-15-20/h1-17H
Clave InChI
JQAGNDRJKSDTEU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/10368-73-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/10368-73-7.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)