AMBH5806426E
Ambeed, Inc.
2,4-Difluoro-3-methylbenzonitrile
About This Item
Iupac Name
2,4-difluoro-3-methylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H5F2N/c1-5-7(9)3-2-6(4-11)8(5)10/h2-3H,1H3
Clave InChI
GNNHZCHETSTMOG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)