Merck
AMBH47A98028
Ambeed, Inc.
(2-(N-Methylsulfamoyl)phenyl)boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
215.04
Número MDL:
Iupac Name
2-[(methylamino)sulfonyl]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H10BNO4S/c1-9-14(12,13)7-5-3-2-4-6(7)8(10)11/h2-5,9-11H,1H3
Clave InChI
AZXVSPOMIIRTDT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/956283-09-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)