Merck
AMBH47A960E9
Ambeed, Inc.
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
241.01
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-4-(trifluoromethyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H4BrF3O/c8-6-3-4(12)1-2-5(6)7(9,10)11/h1-3,12H
Clave InChI
YWJMFYOMJODKJY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1214385-56-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)