Merck
AMBH47A954EB
Ambeed, Inc.
2,5-Diaminoterephthalonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
158.16
Número MDL:
Iupac Name
2,5-diaminoterephthalonitrile
Inchi Code
1S/C8H6N4/c9-3-5-1-7(11)6(4-10)2-8(5)12/h1-2H,11-12H2
Clave InChI
DJVJDQRJKTVAEU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/75636-88-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)