Merck
AMBH47A8F463
Ambeed, Inc.
2-(Pyridin-2-yloxy)benzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
199.21
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(2-pyridinyloxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C12H9NO2/c14-9-10-5-1-2-6-11(10)15-12-7-3-4-8-13-12/h1-9H
Clave InChI
QCKZHTQRJYCZTD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/141580-71-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)