Merck
AMBH47A89C94
Ambeed, Inc.
1-Iodo-2,4-dimethyl-3-nitrobenzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
277.06
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-iodo-2,4-dimethyl-3-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C8H8INO2/c1-5-3-4-7(9)6(2)8(5)10(11)12/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
BIACWLGCCVBYNE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/56404-21-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)