Merck
AMBH47A41CC2
Ambeed, Inc.
NSC 185058
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
215.28
Número MDL:
Iupac Name
N-(2-pyridinyl)-2-pyridinecarbothioamide
Inchi Code
1S/C11H9N3S/c15-11(9-5-1-3-7-12-9)14-10-6-2-4-8-13-10/h1-8H,(H,13,14,15)
Clave InChI
UGWOJXZJIZUKDP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/39122-38-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/39122-38-8.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)