Merck
AMBH324ABD28
Ambeed, Inc.
3-(2-Bromoacetyl)benzonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
224.06
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-(bromoacetyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H6BrNO/c10-5-9(12)8-3-1-2-7(4-8)6-11/h1-4H,5H2
Clave InChI
XWCGNFLHRINYCE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/50916-55-7.html
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)