Merck
AMBH324ABCD3
Ambeed, Inc.
Ethyl 6-chloro-5-hydroxynicotinate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
201.61
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 6-chloro-5-hydroxynicotinate
Inchi Code
1S/C8H8ClNO3/c1-2-13-8(12)5-3-6(11)7(9)10-4-5/h3-4,11H,2H2,1H3
Clave InChI
XCWFGLKZMHUQLT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256807-18-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)