Merck
AMBH324ABCB4
Ambeed, Inc.
Methyl 2-cyano-3-(trifluoromethyl)benzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
229.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 2-cyano-3-(trifluoromethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C10H6F3NO2/c1-16-9(15)6-3-2-4-8(7(6)5-14)10(11,12)13/h2-4H,1H3
Clave InChI
BNDOWWMAPQBXCJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1211596-75-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1211596-75-6.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)