Merck
AMBH324ABCAD
Ambeed, Inc.
(4-(Hydroxymethyl)phenyl)(phenyl)methanone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
212.25
Número MDL:
Iupac Name
(4-(hydroxymethyl)phenyl)(phenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H12O2/c15-10-11-6-8-13(9-7-11)14(16)12-4-2-1-3-5-12/h1-9,15H,10H2
Clave InChI
YZHGHGHCDSLOBP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/81449-01-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)